Specifica
| Materiale o nome chimico | Ytterbium |
| Imballaggio | Bottle |
| Forma fisica | Liquid |
| Concentrazione | 1 g/L ±0.002 g/L |
| Tipo | Flame Single-element Standard Solution |
| Solvent or Matrix | 2% HNO3 |
| Quantità | 500 mL |