Learn More
Ytterbium(III) bromide hydrate, 99.9% (REO)
Codice prodotto. p-7049514
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
Codice prodotto. 11322528
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 014575.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 15163-03-8
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 15163-03-8
Numero MDL MFCD00049613
Sinonimo ytterbium bromide hydrate, acmc-20aj9h, ytterbium 3+ bromide-water 1/3/1
Specifica
Materiale o nome chimico Ytterbium(III) bromide hydrate
Punto di fusione 300°C
Colore White
Forma fisica Crystalline
Quantità 10 g
Note percentuale saggio (REO)
Informazioni di solubilità Soluble in water.
Peso formulazione 412.77 (Anhydrous)
Percent Purity 99.9%
Sensibilità Very Hygroscopic