Learn More
Ytterbium(III) carbonate hydrate, REacton™, 99.9% (REO)
Codice prodotto. p-7049513
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
Codice prodotto. 11302528
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 014574.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
Numero MDL MFCD00050146
Specifica
Materiale o nome chimico Ytterbium(III) carbonate hydrate
Punto di fusione (decomposition)
Forma fisica Crystalline
Quantità 10 g
Note percentuale saggio (REO)
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 526.11 (Anhydrous)
Percent Purity 99.9%
Grado Reacton