Learn More
Ytterbium(III) chloride hexahydrate, 99.99+%, (trace metal basis)
Codice prodotto. p-4258730 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
10g
50g
Codice prodotto. 10526630
Marca: Thermo Scientific Acros 437180100
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 10035-01-5 | Cl3Yb·6H2O | 387.48 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
for ultra trace analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10035-01-5
Specifica
Materiale o nome chimico Ytterbium(III) chloride hexahydrate
Colore Brown to Brown-Red
Forma fisica Crystals
Quantità 10 g
Note sul grado di purezza For trace metal basis analysis
Intervallo percentuale saggio 99.99+%
Formula molecolare Cl3Yb·6H2O
Formula lineare YbCl3·6H2O
Peso formulazione 387.48
Percent Purity ≥99.99%
Imballaggio Glass bottle
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ytterbium(III) chloride hexahydrate