Learn More
Ytterbium(III) nitrate hydrate, 99.9% (REO)
Codice prodotto. 11347637
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
Codice prodotto. 11347637
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar undefined
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Ytterbium(III) nitrate hydrate is used as a precursor of nanoscale coatings of carbon composites. The ytterbium +3 ion is used as a doping material in solid state lasers and double clad fiber lasers. It is also used to make yttrium-based surfactant mesophases, which has adsorbing as well as optically functional properties.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
Numero MDL MFCD00149883
Specifica
Materiale o nome chimico Ytterbium(III) nitrate hydrate
Colore White
Forma fisica Crystalline
Quantità 50 g
Note percentuale saggio (REO)
Numero UN UN1477
Indice di Merck 14,10105
Informazioni di solubilità Soluble in water.
Peso formulazione 359.05 (Anhydrous)
Percent Purity 99.9%
Sensibilità Hygroscopic
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ytterbium(III) nitrate hydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Solido comburente Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H272-Può aggravare un incendio; comburente.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
  • P371+P380+P375-In caso di incendio grave e di grandi quantità: evacuare la zona Rischio di esplosione Utilizzare i mezzi estinguenti a grande distanza.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Ytterbium nitrate