Learn More
Ytterbium(III) oxalate decahydrate, REacton™, 99.99% (REO), Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11322268
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
Codice prodotto. 11322268
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 013161.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 51373-68-3
Formula molecolare C6H20O22Yb2
Molecular Weight (g/mol) 790.312
Numero MDL MFCD00150498
InChI Key FUUFMJYYMRCJSY-UHFFFAOYSA-H
PubChem CID 131880010
IUPAC Name oxalate;ytterbium(3+);decahydrate
SMILES C(=O)(C(=O)[O-])[O-].C(=O)(C(=O)[O-])[O-].C(=O)(C(=O)[O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Yb+3].[Yb+3]
Specifica
Materiale o nome chimico Ytterbium(III) oxalate decahydrate
Forma fisica Crystalline
Quantità 10 g
Note percentuale saggio (REO)
Formula lineare Yb2(C2O4)3·10H2O
Numero UN UN3288
Peso formulazione 790.29 (610.14 Anhydrous)
Percent Purity 99.99%
Grado Reacton