Learn More
Ytterbium(III) perchlorate, 50% w/w aq. soln., Reagent Grade, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11410311
Click to view available options
Quantità:
2 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
2g
Codice prodotto. 11410311
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 040577.NA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13498-08-3
Formula molecolare Cl3H2O13Yb
Molecular Weight (g/mol) 489.41
Numero MDL MFCD00049612
InChI Key TYYKUTNLJJSRBB-UHFFFAOYSA-K
Sinonimo ytterbium iii perchlorate, acmc-1bqma, yb clo4 3, trihyperchloric acid ytterbium salt, ytterbium iii perchlorate solution, perchloric acid,ytterbium 3+ salt 8ci,9ci
PubChem CID 11363421
SMILES O.[Yb+3].[O-][Cl](=O)(=O)=O.[O-][Cl](=O)(=O)=O.[O-][Cl](=O)(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Ytterbium(III) perchlorate
Forma fisica Liquid
Quantità 2 g
Numero UN UN3211
IUPAC Name ytterbium(3+);triperchlorate
Peso formulazione 579.48 (471.39 Anhydrous)
Grado Reagent
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 50% w/w aq. soln.