Learn More
Ytterbium(III) triflate, 99.9%, (trace metal basis), anhydrous
Codice prodotto. p-4433124 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 11914381
Marca: Thermo Scientific Acros 434050010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 54761-04-5 | C3F9O9S3Yb | 620.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 54761-04-5
Formula molecolare C3F9O9S3Yb
Molecular Weight (g/mol) 620.25
InChI Key AHZJKOKFZJYCLG-UHFFFAOYSA-K
Sinonimo ytterbium iii trifluoromethanesulfonate, ytterbium iii triflate, ytterbium triflate, unii-4n70osw24g, ytterbium trifluoromethanesulfonate, yb otf 3, ytterbium 3+ tritriflate, trifluoromethanesulfonate; ytterbium 3+, ytterbium 3+ triflate, ytterbium trifluoromethanesulphonate
PubChem CID 2733225
IUPAC Name trifluoromethanesulfonate;ytterbium(3+)
SMILES C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].[Yb+3]
Specifica
Materiale o nome chimico Ytterbium(III) triflate
Quantità 1 g
Intervallo percentuale saggio 26.8 to 29% (Yb) (Complexometry)
Formula lineare (CF3SO3)3Yb
Indice di Merck 15,10304
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble
Peso formulazione 620.25
Percent Purity 99.9%
Grado Base per metalli in tracce
Imballaggio Glass bottle
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ytterbium(III) triflate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.