Learn More
Ytterbium(III) trifluoromethanesulfonate hydrate, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-7051032
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 11400271
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 040314.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 252976-51-5
Formula molecolare C3F9O9S3Yb
Molecular Weight (g/mol) 620.244
Numero MDL MFCD03703499
InChI Key AHZJKOKFZJYCLG-UHFFFAOYSA-K
Sinonimo ytterbium iii trifluoromethanesulfonate, ytterbium iii triflate, ytterbium triflate, unii-4n70osw24g, ytterbium trifluoromethanesulfonate, yb otf 3, ytterbium 3+ tritriflate, trifluoromethanesulfonate; ytterbium 3+, ytterbium 3+ triflate, ytterbium trifluoromethanesulphonate
PubChem CID 2733225
IUPAC Name trifluoromethanesulfonate;ytterbium(3+)
SMILES C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].[Yb+3]
Specifica
Materiale o nome chimico Ytterbium(III) trifluoromethanesulfonate hydrate
Forma fisica Powder
Quantità 5 g
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 620.24 (Anhydrous)
Percent Purity 98%