Learn More
Thermo Scientific™ Yttria Stabilized Zirconium Oxide Conical Crucibles, High Form
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
100 mL
200 mL
Diametro (sistema metrico) esterno:
51mm
62mm
77mm
Altezza (sistema metrico):
58mm
72mm
90mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Specifica
Specifica
| Materiale | Zirconium Oxide |
| Quantità | 1 Piece |
| Capacità (sistema metrico) | 100 mL |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 62mm |
| Altezza (sistema metrico) | 72mm |
| Product Type | Yttria Stabilized Zirconium Oxide Conical Crucibles, High Form |
| Diametro (sistema metrico) base | 41mm |