Learn More
Thermo Scientific Chemicals Yttria Stabilized Zirconium Oxide Cylindrical Crucibles
Codice prodotto. 15463825
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 mL
10 mL
50 mL
100 mL
200 mL
Diametro (sistema metrico) esterno:
20mm
24mm
37mm
45mm
55mm
Altezza (sistema metrico):
37mm
43mm
72mm
90mm
112mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 15463825
Marca: Thermo Scientific Chemicals 041274.KF
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale Zirconium Oxide
Quantità 1 Piece
Capacità (sistema metrico) 10 mL
Diametro (sistema metrico) esterno 24mm
Altezza (sistema metrico) 43mm
Product Type Yttria Stabilized Zirconium Oxide Cylindrical Crucibles