Learn More
Yttrium acetate hydrate, 99.9%, (trace metal basis)
Codice prodotto. 10580574 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
Codice prodotto. 10580574
Marca: Thermo Scientific Acros 392211000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 207801-28-3 | C6H9O6Y | 266.04 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
for ultra trace analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 207801-28-3
Formula molecolare C6H9O6Y
Molecular Weight (g/mol) 266.04
Numero MDL MFCD00150128
InChI Key JUWHRRAPBUAYTA-UHFFFAOYSA-K
Sinonimo yttriumacetatetetrahydrate, yttrium acetate-water 1/3/4, yttrium 3+ triacetate tetrahydrate, yttrium 3+ ion triacetate tetrahydrate
PubChem CID 19818017
SMILES [Y+3].CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Yttrium acetate hydrate
Colore White
Forma fisica Crystalline Powder and Lumps
Quantità 100 g
Intervallo percentuale saggio 99.90%
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble
IUPAC Name yttrium(3+);triacetate;tetrahydrate
Peso formulazione 266.04
Percent Purity 99.9%
Grado Base per metalli in tracce
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Glass bottle
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Yttrium acetate hydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.