Learn More
Yttrium Aluminum lump, 99.9% (metals basis excluding Ca), Ca 1% max
Codice prodotto. p-7049114
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
Codice prodotto. 11302038
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 012949.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Yttrium Aluminum lump
Media Mol. Peso o mole Intervallo di peso Y:Al; 87:12 wt%
Quantità 25 g
Forma Lump
Note percentuale saggio (metals basis excluding Ca), Ca 1% max.
Numero MDL MFCD01074900
Percent Purity 99.9%