Learn More
Yttrium aluminum oxide, 99.9% (REO)
Codice prodotto. p-7051543
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
Codice prodotto. 15461707
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 041491.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Rare earth element doped yttrium aluminum oxide is used in solid state lasers | CAS: 12005-21-9
Rare earth element doped yttrium aluminum oxide is used in solid state lasers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 12005-21-9
Numero MDL MFCD00213958
Sinonimo Yttrium aluminum garnet; YAG
Specifica
Materiale o nome chimico Yttrium aluminum oxide
Punto di fusione 1760°C
Forma fisica Powder
Quantità 25 g
Note percentuale saggio (REO)
Peso formulazione 593.62
Percent Purity 99.9%
Indice di rifrazione 1.833
Densità 4.65 g/mL