Learn More
Yttrium foil, 0.25mm (0.01in) thick, 99.9% (REO)
Codice prodotto. p-4782228
Click to view available options
Quantità:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Dimensione della confezione:
25mm
Pezzo
Codice prodotto. 11331479
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 013960.FF
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Form: Approx. 0.7g/25 x 25mm | CAS: 7440-65-5 | Y | 88.91 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-65-5
Formula molecolare Y
Molecular Weight (g/mol) 88.91
Numero MDL MFCD00011468
InChI Key VWQVUPCCIRVNHF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo yttrium, elemental, yttrium-89, ion, ytrio, hydride, unii-58784xqc3y, yttrium, metal and compounds, ingot, foil, element
PubChem CID 23993
ChEBI CHEBI:33331
IUPAC Name yttrium
SMILES [Y]
Specifica
Materiale o nome chimico Yttrium
Colore Gray
Nota nome Rare Earth Oxides Content
Aspetto Gray foil
Quantità 25 x 25 mm
Odore Odorless
Intervallo percentuale saggio 99.90%
Forma Foil