Learn More
Yttrium(III) bromide hydrate REacton™, 99.99% (REO)
Codice prodotto. p-7049186
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
250 g
Dimensione della confezione:
100g
250g
25g
Codice prodotto. 11362258
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 013158.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
It is a biochemical for proteomics research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
Numero MDL MFCD00049710
Specifica
Materiale o nome chimico Yttrium(III) bromide hydrate
Forma fisica Crystalline
Quantità 25 g
Note percentuale saggio (REO)
Informazioni di solubilità Soluble in water.
Peso formulazione 328.63 (Anhydrous)
Percent Purity 99.99%
Grado Reacton
Sensibilità Hygroscopic