Learn More
Yttrium(III) bromide, ultra dry, 99.9% (REO)
Codice prodotto. 11358627
Click to view available options
Quantità:
2 g
10 g
missing translation for 'unitSize'
10g
2g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11358627
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar 035746.04
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 13469-98-2
Yttrium(III) bromide is used in electroplating, as catalyst, material enhancing & medical treatments in curing colds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Confezionato in ampolle in atmosfera di argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 13469-98-2
Numero MDL MFCD00049710
Especificaciones
Materiale o nome chimico Yttrium(III) bromide
Punto di fusione 904°C
Nota nome Ultra dry
Forma fisica Powder
Quantità 2 g
Note percentuale saggio (REO)
Informazioni di solubilità It is soluble in water at a concentration of 83.3g/100 mL at 30°C.
Peso formulazione 328.63
Percent Purity 99.9%
Imballaggio Ampule
Sensibilità Hygroscopic
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado