Learn More
Yttrium(III) bromide, ultra dry, 99.9% (REO)
Codice prodotto. p-7050163
Click to view available options
Quantità:
2 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
2g
Codice prodotto. 11358627
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 035746.04
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 13469-98-2
Yttrium(III) bromide is used in electroplating, as catalyst, material enhancing & medical treatments in curing colds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Confezionato in ampolle in atmosfera di argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13469-98-2
Numero MDL MFCD00049710
Specifica
Materiale o nome chimico Yttrium(III) bromide
Punto di fusione 904°C
Nota nome Ultra dry
Forma fisica Powder
Quantità 2 g
Note percentuale saggio (REO)
Informazioni di solubilità It is soluble in water at a concentration of 83.3g/100 mL at 30°C.
Peso formulazione 328.63
Percent Purity 99.9%
Imballaggio Ampule
Sensibilità Hygroscopic