Learn More
Yttrium(III) fluoride, 98%
Codice prodotto. 11384929
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
Codice prodotto. 11384929
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 083106.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 13709-49-4 | F3Y | 145.90 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13709-49-4
Formula molecolare F3Y
Molecular Weight (g/mol) 145.90
Numero MDL MFCD00049714
InChI Key RBORBHYCVONNJH-UHFFFAOYSA-K
IUPAC Name yttrium(3+) trifluoride
SMILES [F-].[F-].[F-].[Y+3]
Specifica
Materiale o nome chimico Yttrium (III) fluoride
Punto di fusione 1387°C
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 25 g
Formula lineare YF3
Numero UN UN3288
Peso formulazione 145.9
Percent Purity 98%
Sensibilità Hygroscopic