Learn More
Yttrium(III) fluoride, anhydrous, 99.9% (metals basis)
Codice prodotto. 11354128
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
Codice prodotto. 11354128
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 041424.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
For vacuum deposition | CAS: 13709-49-4 | F3Y | 145.90 g/mol
Yttrium(III) fluoride is used for the production of metallic yttrium, thin films, glasses, electronics and ceramics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13709-49-4
Formula molecolare F3Y
Molecular Weight (g/mol) 145.90
Numero MDL MFCD00049714
InChI Key RBORBHYCVONNJH-UHFFFAOYSA-K
IUPAC Name yttrium(3+) trifluoride
SMILES [F-].[F-].[F-].[Y+3]
Specifica
Materiale o nome chimico Yttrium(III) fluoride
Punto di fusione 1387°C
Nota nome Anhydrous
Forma fisica Pieces
Quantità 10 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Numero UN UN3288
Informazioni di solubilità Soluble in acid. Insoluble in water.
Peso formulazione 145.9
Percent Purity 99.9%
Sensibilità Hygroscopic