Learn More
Yttrium(III) fluoride, anhydrous, REacton™, 99.99% (REO)
Codice prodotto. 11376188
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
Codice prodotto. 11376188
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 011178.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 13709-49-4 | F3Y | 145.90 g/mol
Yttrium(III) fluoride is used for the production of metallic yttrium, thin films, laboratory reagents, catalysts, electrical compounds, glasses and ceramics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13709-49-4
Formula molecolare F3Y
Molecular Weight (g/mol) 145.90
Numero MDL MFCD00049714
InChI Key RBORBHYCVONNJH-UHFFFAOYSA-K
IUPAC Name yttrium(3+) trifluoride
SMILES [F-].[F-].[F-].[Y+3]
Specifica
Materiale o nome chimico Yttrium(III) fluoride
Punto di fusione 1387°C
Nota nome Anhydrous
Forma fisica Lump/Powder
Quantità 25 g
Note percentuale saggio (REO)
Numero UN UN3288
Informazioni di solubilità Soluble in acids. Insoluble in water.
Peso formulazione 145.9
Percent Purity 99.99%
Grado Reacton
Sensibilità Hygroscopic
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Yttrium(III) fluoride, anhydrous
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Yttrium fluoride