Learn More
Yttrium(III) iodide, ultra dry, 99.9% (REO)
Codice prodotto. 11328627
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 11328627
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 035744.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 13470-38-7
Yttrium(III) iodide, is used as a starting material for YBCO superconducting materials in a lower temperature preparation. Applied in the solid-state synthesis of a new compound, Y21I18C14B7, which is the first example of a rare earth metal halide with interstitial halogen atoms with misfit characteristics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Confezionato in ampolle in atmosfera di argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13470-38-7
Numero MDL MFCD00054144
Specifica
Materiale o nome chimico Yttrium(III) iodide
Punto di fusione 1,004°C
Nota nome Ultra dry
Forma fisica Chunks and/or Powder
Quantità 1 g
Note percentuale saggio (REO)
Informazioni di solubilità Soluble in water.
Peso formulazione 469.62
Percent Purity 99.9%
Imballaggio Ampule
Sensibilità Hygroscopic