Learn More
Yttrium(III) oxide, REacton™, 99.9999% (REO)
Codice prodotto. p-4408039
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
Codice prodotto. 11310108
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 042864.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 1314-36-9 | O3Y2 | 225.81 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1314-36-9
Formula molecolare O3Y2
Molecular Weight (g/mol) 225.81
Numero MDL MFCD00011473
InChI Key RUDFQVOCFDJEEF-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name diyttrium(3+) trioxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[Y+3].[Y+3]
Specifica
Materiale o nome chimico Yttrium(III) oxide
Punto di fusione 2410°C
Forma fisica Powder
Quantità 10 g
Intervallo percentuale saggio 99.9999% (REO)
Peso formulazione 225.81
Densità 5.01 g/mL