Learn More
Yttrium(III) oxide sputtering target, 50.8mm (2.0 in.) dia. x 3.18mm (0.125 in.) thick, 99.99% (metals basis), Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15483815
Click to view available options
Quantità:
1 Ea.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15483815
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 041119.KS
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Magnetron sputtering target
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Yttrium(III) oxide sputtering target
Nota nome 50.8mm (2.0 in.) dia. x 3.18mm (0.125 in.) thick
Quantità 1 Ea.
Note percentuale saggio (metals basis)
Numero MDL MFCD00011473
Peso formulazione 225.81
Percent Purity 99.99%