Learn More
Yttrium(III) perchlorate, 50% w/w aq. soln., Reagent Grade, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11450311
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 11450311
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 040580.NB
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 14017-56-2
Numero MDL MFCD00150430
Sinonimo yttrium perchlorate, acmc-20aj91, yttrium perchlorate 6h2o, yttrium iii perchlorate solution, perchloric acid yttrium iii salt, yttrium 3+ triperchlorate
Specifica
Materiale o nome chimico Yttrium(III) perchlorate
Colore Colorless
Forma fisica Liquid
Quantità 5 g
Numero UN UN3211
Peso formulazione 495.34 (387.25 Anhydrous)
Grado Reagent
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 50% w/w aq. soln.