Learn More
Yttrium(III) sulfate hydrate, REacton™, 99.99% (REO)
Codice prodotto. p-7049184
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
Codice prodotto. 11322258
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 013155.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
Numero MDL MFCD00011472
Specifica
Materiale o nome chimico Yttrium(III) sulfate hydrate
Forma fisica Crystalline
Quantità 25 g
Note percentuale saggio (REO)
Indice di Merck 14,10107
Peso formulazione 465.99 (Anhydrous)
Percent Purity 99.99%
Grado Reacton