Learn More
Yttrium(III) sulfide, 99.9% (REO)
Codice prodotto. 11378378
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Codice prodotto. 11378378
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 039565.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 12039-19-9 | S3Y2 | 273.99 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 12039-19-9
Formula molecolare S3Y2
Molecular Weight (g/mol) 273.99
Numero MDL MFCD00058806
InChI Key BPMRLDMEAPSVQN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo yttrium sulfide, diyttrium trisulphide, yttrium iii sulfide, yttrium sulfide y2s3, yttrium 3+ trisulfide, diyttrium 3+ ion trisulfanediide, yttrium iii sulfide trace rare earth metals basis 1g
PubChem CID 166021
SMILES [S--].[S--].[S--].[Y+3].[Y+3]
Specifica
Materiale o nome chimico Yttrium(III) sulfide
Forma fisica Powder
Quantità 1 g
Note percentuale saggio (REO)
Numero UN UN3134
Informazioni di solubilità Soluble in water.
IUPAC Name diyttrium(3+) trisulfanediide
Peso formulazione 273.93
Percent Purity 99.9%
Odore Like rotten eggs