Learn More
Yttrium powder, -40 mesh, 99.6% (REO)
Codice prodotto. p-4782231
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 11339648
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 044147.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7440-65-5 | Y | 88.91 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-65-5
Formula molecolare Y
Molecular Weight (g/mol) 88.91
Numero MDL MFCD00011468
InChI Key VWQVUPCCIRVNHF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo yttrium, elemental, yttrium-89, ion, ytrio, hydride, unii-58784xqc3y, yttrium, metal and compounds, ingot, foil, element
PubChem CID 23993
ChEBI CHEBI:33331
IUPAC Name yttrium
SMILES [Y]
Specifica
Materiale o nome chimico Yttrium
Colore Gray
Nota nome Rare Earth Oxides Content
Aspetto Gray powder
Quantità 5 g
Dimensioni maglia -40 Mesh
Odore Odorless
Intervallo percentuale saggio 99.6%
Forma Powder