Learn More
Yttrium Standard, 2% HNO3 in 1000mg/L (Assurance Grade), SPEX CertiPrep™
Codice prodotto. 10182532 Sfoglia Tutto SPEX Certiprep Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
30 mL
250 mL
Imballaggio:
Poly Bottle
Triple-leached LDPE bottle
Dimensione della confezione:
250mL
30mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10182532 250 mL Poly Bottle 250mL
16351266 30 mL Triple-leached LDPE bottle 30mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10182532 Fornitore SPEX Certiprep N. del fornitore PLY22T
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    136.32€
    109.98€ / 250mL
    Risparmia 26.34€
    19% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-01-2027
CAS: 7440-65-5 | Y | 88.91 g/mol
Inorganic Standard manufactured for AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and other analytical instrumentation
  • Yttrium Standard
  • Made with ASTM Type I Water
  • 1,000 μg/mL concentration
  • 250 mL volume
Certifications
ISO/IEC 17025:2005, ISO 17034:2016, ISO 9001: 2015
Identificatori chimici
CAS 7440-65-5 , 7697-37-2 , 7732-18-5
Formula molecolare Y
Molecular Weight (g/mol) 88.91
Numero MDL MFCD00011468
InChI Key VWQVUPCCIRVNHF-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23993
ChEBI CHEBI:33331
IUPAC Name yttrium
SMILES [Y]
Specifica
Materiale o nome chimico Yttrium Standard
Imballaggio Poly Bottle
Certificato di analisi Assurance Certificate of Analysis reports up to 30 elements at ppb levels.
CAS min. % 1.0, 5.0, 94.0
CAS max % 1.0, 5.0, 94.0
Tecnica AA, ICP
Tipo Certified Reference Material
Quantità 250 mL
Grado Plasma
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Matrix    Concentration    Cat. No.
2-5% HNO3    1000μg/mL    PLY2-2Y, -2T, -2X    10,000    PLY2-3Y, -3X
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1007
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido comburente Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: nitric acid, yttriumoxide