Learn More
MP Biomedicals™ Z-VAD(OMe)-Fluromethylketone Inhibitor
The Z-VAD(OMe)-FMK inhibitor synthesized using proprietary technology is cell permeable and irreversibly binds to activated Caspases to block apoptosis.
395.38€ - 1468.10€
Specifica
Colore | White |
---|---|
Content And Storage | 4°C |
Product Type | Z-Val-Ala-Asp-(OMe)-Fluromethylketone Inhibitor |
Peso molecolare | 467.487 |
Forma | Solid |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11404906
|
MP Biomedicals™
03FK00901 |
1 mg |
395.38€
1mg |
Spedizione stimata: 12-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11414906
|
MP Biomedicals™
03FK00903 |
3 mg |
942.34€
3mg |
Spedizione stimata: 12-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11424906
|
MP Biomedicals™
03FK00905 |
5 mg |
1468.10€
5mg |
Spedizione stimata: 12-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
Z-VAD(OMe)-FMK is an irreversible and cell permeable broad-spectrum Caspase Inhibitor. It has been shown to inhibit Fas-mediated apoptosis in Jurkat T cells and apoptosis in THP cells induced by diverse stimuli (including cycloheximide, thapsigargin, etoposide and staurosporine).
Specifica
White | |
Z-Val-Ala-Asp-(OMe)-Fluromethylketone Inhibitor | |
Solid |
4°C | |
467.487 |