Learn More
Z-VAD(OMe)-FMK, MedChemExpress
Codice prodotto. 16417108
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1mg
5mg
Codice prodotto. 16417108
Marca: Medchem Express HY16658
MedChemExpress Z-VAD(OMe)-FMK (Z-Val-Ala-Asp(OMe)-FMK) is a cell-permeable and irreversible pan-caspase inhibitor. Z-VAD(OMe)-FMK is an ubiquitin carboxy-terminal hydrolase L1 (UCHL1) inhibitor. Z-VAD(OMe)-FMK irreversibly modifies UCHL1 by targeting the active site of UCHL1.
Z-VAD(OMe)-FMK (Z-Val-Ala-Asp(OMe)-FMK) is a cell-permeable and irreversible pan-caspase inhibitor. Z-VAD(OMe)-FMK is an ubiquitin carboxy-terminal hydrolase L1 (UCHL1) inhibitor. Z-VAD(OMe)-FMK irreversibly modifies UCHL1 by targeting the active site of UCHL1.
Specifica
Materiale o nome chimico Z-VAD(OMe)-FMK
CAS 187389-52-2
Colore Off-White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C22H30FN3O7
Quantità 10 mg
Sinonimo Z-Val-Ala-Asp(OMe)-FMK
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (213.91 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(CF)[C@H](CC(OC)=O)NC([C@H](C)NC([C@H](C(C)C)NC(OCC1=CC=CC=C1)=O)=O)=O
Molecular Weight (g/mol) 467.49
Peso formulazione 467.49
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.