Learn More
LNI Swissgas ZA FID AIR 1.5
Sfoglia Tutto LNI Swissgas Prodotti
Click to view available options
Tensione:
100/115/220/230 V
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Zero air generator for FID 1.5 L/min.
Specifica
Specifica
| Tensione | 100/115/220/230 V |
| Tipo | Zero Air Gas Generator |