Learn More
ZC3HAV1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
Antigene ZC3HAV1
Concentrazione 0.37 mg/mL
Applicazioni Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classificazione Polyclonal
Coniugato Unconjugated
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16816574
Vedere i documenti
Proteintech
16820-1-AP-20UL
20 μL
145.00€
20µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16806574
Vedere i documenti
Proteintech
16820-1-AP-150UL
150 μL
410.00€
150µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
The zinc finger antiviral protein (ZC3HAV1) is a CCCH type zinc finger protein that induces an innate immunity to infections by retrovirus by preventing the accumulation of viral RNAs in the cytoplasm and recruits the RNA processing exosome to degrade target RNAs, thereby inhibiting virus replication. ZC3HAV1 is localized in the cytoplasm at steady state, but shuttles between nucleus and cytoplasm in a XPO1-dependent manner. ZAP is a direct target gene of IRF3 action in cellular antiviral responses.
Specifica
Specifica
ZC3HAV1
Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Mouse, Human, Rat
Q3UPF5, Q7Z2W4, Q8K3Y6
252832, 56829, 78781
ZC3HAV1 Fusion Protein Ag10364
Primary
-20°C
ZC3HAV1
0.37 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
FLB6421, ZAP, ZC3H2, ZC3HAV1, ZC3HDC2, Zinc finger antiviral protein
ZC3HAV1
IgG
Antigen Affinity Chromatography