Learn More
Zearalanone, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15951151 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 mg
Dimensione della confezione:
5mg
Codice prodotto. 15951151
Marca: Honeywell Fluka R13225MG
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
10 μg/mL in acetonitrile, analytical standard, reference material
Ensure you have the information you need to quickly start your analysis, and pass relevant audits:
  • High quality inorganic and organic reference materials produced according to ISO 9001
  • Certificate of Analysis (CoA) in every delivery complete with expiry date and lot specific analytical results
  • Free expert technical support
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Imballaggio Glass Bottle
CAS 5975-78-0
Forma fisica Solid
Industry Type Mycotoxins
PubChem CID 108003
Quantità 5 mg
ChEBI CHEBI:35051
Grado Analytical Standard