Learn More
Zebrafish Gut Secretory Cell Epitopes Antibody (FIS 6G5/1) - BSA Free, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
229.00€ - 422.00€
Specifica
| Antigene | Zebrafish Gut Secretory Cell Epitopes |
|---|---|
| Clone | FIS 6G5/1 |
| Concentrazione | 0.9 mg/mL |
| Diluizione | Western Blot 1:200, ELISA 1:100 - 1:2000, Immunohistochemistry 1:10 - 1:500, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:10 - 1:500 |
| Applicazioni | Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
18620469
|
Novus Biologicals
NBP2-50377-0.025ml |
0.025 mL |
229.00€
0.03mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
18656837
|
Novus Biologicals
NBP2-50377 |
0.1 mL |
422.00€
0.10mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Zebrafish Gut Secretory Cell Epitopes Monoclonal antibody specifically detects Zebrafish Gut Secretory Cell Epitopes in Zebrafish samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ ImmunofluorescenceSpecifica
| Zebrafish Gut Secretory Cell Epitopes | |
| 0.9 mg/mL | |
| Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Cell Cycle and Replication, Cellular Signaling, Developmental Biology, Epigenetics, Epitope Tags | |
| PBS | |
| IgG1 | |
| Protein A purified |
| FIS 6G5/1 | |
| Western Blot 1:200, ELISA 1:100 - 1:2000, Immunohistochemistry 1:10 - 1:500, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:10 - 1:500 | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Zebrafish | |
| Lysate of zebrafish intestine | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |