missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Zeolite, MP Biomedicals™
Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
500g
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Zeolite |
| Forma fisica | Powder |
| Quantità | 500 g |
| Densità | 2.1g/cm3 at 20°C |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto