Learn More
Novus Biologicals™ ZFP3 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
Specifica
Specifica
| Quantità | 0.1 mL |
| Content And Storage | Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| Bersaglio | ZFP3 |
| Sinonimo | MRX89MGC8941, zinc finger protein 41 |
| Simbolo del gene | ZFP3 |