Learn More
ZHX1 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
498.00€ - 750.00€
Specifica
| Antigene | ZHX1 |
|---|---|
| Applicazioni | Immunocytochemistry, Immunofluorescence |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Specie ospite | Rabbit |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
18299794
|
Novus Biologicals
NBP2-55880 |
100 μL |
750.00€
100µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
18663538
|
Novus Biologicals
NBP2-55880-25ul |
25 μL |
498.00€
25µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
ZHX1 Polyclonal specifically detects ZHX1 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.Specifica
| ZHX1 | |
| Polyclonal | |
| Rabbit | |
| Apoptosis, Cancer, Transcription Factors and Regulators, Tumor Suppressors | |
| PBS, pH 7.2, containing 40% glycerol with 0.02% Sodium Azide | |
| 11244 | |
| This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the following amino acid sequence:TVIPTHISTGSNGLPSILQTCQIVGQPGLVLTQVAGTNTLPVTAPIALTVAGVPSQNNIQKSQVPAAQPTAETKP | |
| Primary | |
| Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins. |
| Immunocytochemistry, Immunofluorescence | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| Human | |
| zona pellucida B protein, zona pellucida glycoprotein 4ZBP, Zona pellucida protein B, zona pellucida sperm-binding protein 4, Zp-4, ZPBZP1 | |
| ZHX1 | |
| IgG | |
| Affinity Purified |
For Research Use Only