Learn More
ZIC4 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
431.00€ - 618.00€
Specifica
Antigene ZIC4
Applicazioni Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classificazione Polyclonal
Coniugato Unconjugated
Specie ospite Rabbit
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
18674366
Vedere i documenti
Novus Biologicals
NBP2-37867-25ul
25 μL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
18176957
Vedere i documenti
Novus Biologicals
NBP2-37867
0.1 mL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
ZIC4 Polyclonal specifically detects ZIC4 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
Specifica
Specifica
ZIC4
Polyclonal
Rabbit
Human
Q8N9L1
84107
This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: LVMRKRLRLYRNTLKESSSSSGHHGPQLTAASSPSVFPGLHEEPPQASPSRPLNGLLRLGLPGDMYARPEPFPPGPAARSDALAAAAALHGYGGMNLTVNL
Primary
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
RUO
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
FLJ42609, FLJ45833, Zic family member 4, Zinc finger protein of the cerebellum 4zinc family member 4 protein HZIC4, zinc finger protein ZIC 4
ZIC4
IgG
Affinity Purified