Learn More
Zinc, 98+%, dust (stable acc. to UN classification class 4)
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
25 kg
Dimensione della confezione:
100g
10kg
1kg
2.50kg
25kg
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reagente di riduzione
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Zinc |
| Colore | Gray |
| Punto di fusione | 419.0°C |
| Punti di ebollizione | 906.0°C |
| Densità | 7.1400g/mL |
| Quantità | 10 kg |
| Imballaggio | Plastic drum |
| Intervallo percentuale saggio | 98+% |
| Forma | Very Fine Powder |
| Formula lineare | Zn |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Zinc dust (stabilized)
- Attenzione
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu