Learn More
Zinc, 98+%, dust (stable acc. to UN classification class 4)
Codice prodotto. p-3523630 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
25 kg
Dimensione della confezione:
100g
10kg
1kg
2.50kg
25kg
Codice prodotto. 10139232
Marca: Thermo Scientific Acros 198341000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7440-66-6 | Zn | 65.38 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reagente di riduzione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-66-6, 1314-13-2
Formula molecolare Zn
Molecular Weight (g/mol) 65.38
Numero MDL MFCD00011291
InChI Key HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dust, cinc, powder, merrillite, rheinzink, jasad, blue powder, granular, zinc, elemental, emanay dust
PubChem CID 23994
ChEBI CHEBI:30185
IUPAC Name zinc
SMILES [Zn]
Specifica
Materiale o nome chimico Zinc
Colore Gray
Punto di fusione 419.0°C
Punti di ebollizione 906.0°C
Densità 7.1400g/mL
Quantità 100 g
Imballaggio Plastic bottle
Intervallo percentuale saggio 98+%
Forma Very Fine Powder
Formula lineare Zn
Fieser 01,1276; 02,459; 03,334; 04,574; 05,753; 06,672; 07,426; 08,532; 10,459; 11,98; 12,568; 13,298; 14,111; 16,106; 17,406
Peso formulazione 65.38
Percent Purity ≥98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Zinc dust (stabilized)
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
Indicazioni di pericolo
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.