Learn More
Zinc, 99+%, mossy
Codice prodotto. 10792885 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
1kg
500g
5kg
Codice prodotto. 10792885
Marca: Thermo Scientific Acros 201450010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7440-66-6 | Zn | 65.38 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reagente di riduzione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-66-6
Formula molecolare Zn
Molecular Weight (g/mol) 65.38
Numero MDL MFCD00011291
InChI Key HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dust, cinc, powder, merrillite, rheinzink, jasad, blue powder, granular, zinc, elemental, emanay dust
PubChem CID 23994
ChEBI CHEBI:30185
IUPAC Name zinc
SMILES [Zn]
Specifica
Materiale o nome chimico Zinc
Colore Gray
Nota nome 99+%
Punto di fusione 419.0°C
Punti di ebollizione 907.0°C
Densità 7.1400g/mL
Quantità 1 kg
Imballaggio Plastic bottle
Intervallo percentuale saggio 99+%
Forma Flake
Formula lineare Zn
Fieser 01,1276; 02,459; 03,334; 04,574; 05,753; 06,672; 07,426; 08,532; 10,459; 11,98; 12,568; 13,298; 14,111; 16,106; 17,406
Indice di Merck 15, 10326
Peso formulazione 65.38
Percent Purity ≥99%