Learn More
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 5970-45-6 |
| Quantity | 25 kg |
| Molecular Formula | C4H10O6Zn |
| Linear Formula | Zn(CH3COO)2 · 2H2O |
| MDL Number | MFCD00066961 |
| UN Number | UN3077 |
| Beilstein | 3732513 |
| Synonym | zinc acetate dihydrate, zinc diacetate dihydrate, zinc ii acetate dihydrate, unii-fm5526k07a, acetic acid zinc salt, zinc acetate usp, acetic acid, zinc salt, dihydrate, zinc acetate, dihydrate, galzin tn |
| InChI Key | BEAZKUGSCHFXIQ-UHFFFAOYSA-L |
| SMILES | CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].O.O.[Zn+2] |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?