Learn More
Velp Scientifica™ RX3 Vortex Mixer
Sfoglia Tutto Velp Prodotti
Click to view available options
Orbita:
4.5 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Single, fixed speed operation, electronically controlled, 3000 rpm
- Automatic start when tube is pressed onto the support
- Optimum resistance to chemicals from technopolymer casing
- Excellent stability with zinc alloy base
- Large, anti-slip rubber feet for staying in required position
- IP 42 protection against particles and liquids
- Designed for the longest lifespan and guaranteed by 3 years warranty
Specifica
Specifica
| Orbita | 4.5 mm |
| Intervallo di velocità | 3000 rpm |
| Tensione | 100/240 V |
| Wattage | 15 W |
| Product Type | Vortex Mixer |
| Materiale | Zinc Alloy, Technopolymer |
| Profondità (sistema metrico) | 165 mm |
| Dimensioni (L x P x A) | 165 x 150 x 130 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 130 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 150 mm |
| Vedi altri risultati |