Learn More
Zinc bromide, 98%, extra pure, anhydrous
Codice prodotto. 10246450 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10246450 500 g Glass bottle 500g
10503761 100 g Glass bottle 100g
11994201 2.5 kg Glass bottle 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10246450 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 202105000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7699-45-8 | Br2Zn | 225.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7699-45-8
Formula molecolare Br2Zn
Molecular Weight (g/mol) 225.19
InChI Key VNDYJBBGRKZCSX-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo zincbromide, zinc ii bromide, acmc-209p7h, zinc 2+ ion dibromide, ksc378m6n, zinc bromide hydrate, puratronic™, zinc bromide, anhydrous 100g
PubChem CID 10421208
IUPAC Name zinc;dibromide
SMILES [Zn+2].[Br-].[Br-]
Specifica
Punti di ebollizione 697.0°C
Materiale o nome chimico Zinc bromide
Punto di fusione 394.0°C
Colore White
Forma fisica Chunks and/or Powder
Quantità 500 g
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (Argentometry)
Formula lineare ZnBr2
Fieser 02,463; 05,762; 08,535; 09,520; 10,461; 11,600; 13,349; 15,368; 16,389
Indice di Merck 15,10328
Informazioni di solubilità Solubility in water: 4470g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ether, solutions of alkali hydroxides, 1g/0.5mL 90% alcohol
Peso formulazione 225.19
Percent Purity 98%
Grado Ultrapuro
Imballaggio Glass bottle
Gravità specifica 4.22
Densità 4.2200g/mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Zinc bromide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.