Learn More
Zinc bromide, anhydrous, 98%
Codice prodotto. p-7026491
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11470697 100 g 100g
11480697 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11470697 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B22510.22
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Zinc bromide, 98%, Br2Zn, CAS Number-7699-45-8, acmc-209p7h, zinc bromide, anhydrous 100g, zincbromide, zinc bromide hydrate, puratronic, ksc378m6n, zinc 2+ ion dibromide, zinc ii bromide, 500g, EM>9,, 650 deg.C, 4.201 | CAS: 7699-45-8 | Br2Zn | 225.188 g/mol
Zinc bromide solution can be used as a transparent shield against radiation. It is used as an optimal catalyst for stereospecific and regioselective reaction of silacyclopropanes with carbonyl compounds. It finds an application as Lewis acid in organic reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Zinc bromide solution can be used as a transparent shield against radiation. It is used as an optimal catalyst for stereospecific and regioselective reaction of silacyclopropanes with carbonyl compounds. It finds an application as Lewis acid in organic reactions.
Solubility
Soluble in alcohol, ether, acetone and tetrahydrofuran.
Notes
Hygroscopic.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7699-45-8
Formula molecolare Br2Zn
Molecular Weight (g/mol) 225.188
Numero MDL MFCD00011294
InChI Key VNDYJBBGRKZCSX-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo zincbromide, zinc ii bromide, acmc-209p7h, zinc 2+ ion dibromide, ksc378m6n, zinc bromide hydrate, puratronic™, zinc bromide, anhydrous 100g
PubChem CID 10421208
IUPAC Name zinc;dibromide
SMILES [Zn+2].[Br-].[Br-]
Specifica
Punti di ebollizione 650°C
Materiale o nome chimico Zinc bromide
Punto di fusione 394°C
Nota nome anhydrous
Quantità 100 g
Numero UN UN3260
Beilstein EM>9,
Indice di Merck 14,10129
Informazioni di solubilità Soluble in alcohol,ether,acetone and tetrahydrofuran.
Peso formulazione 225.19
Percent Purity 98%
Indice di rifrazione 1.5452
Sensibilità Hygroscopic
Densità 4.201
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Zinc bromide, anhydrous
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Zinc bromide