Learn More
Zinc bromide, Puriss., anhydrous, ≥98%, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15640570 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
25 kg
4 x 5 kg
missing translation for 'unitSize'
100g
1kg
25kg
500g
5kg
pezzi 4
Product Code. 15640570
missing translation for 'mfr': Honeywell-Fluka 021281KG
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Puriss., anhydrous,≥98%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7699-45-8
Formula molecolare Br2Zn
Molecular Weight (g/mol) 225.188
Numero MDL MFCD00011294
InChI Key VNDYJBBGRKZCSX-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo zincbromide, zinc ii bromide, acmc-209p7h, zinc 2+ ion dibromide, ksc378m6n, zinc bromide hydrate, puratronic™, zinc bromide, anhydrous 100g
PubChem CID 10421208
IUPAC Name zinc;dibromide
SMILES [Zn+2].[Br-].[Br-]
Specifications
Materiale o nome chimico Zinc Bromide
Forma fisica Anhydrous
Quantità 1 kg
Formula lineare ZnBr2
Numero UN 3260
Peso formulazione 225.2g/mol
Percent Purity ≥98%
Grado puriss.