Learn More
Zinc carbonate basic, 97%, Zn >58.0%
Codice prodotto. 11432008
Click to view available options
Quantità:
250 g
1000 g
Dimensione della confezione:
1000g
250g
Codice prodotto. 11432008
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A14590.30
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 5263-02-5 | C2H6O12Zn5 | 548.96 g/mol
Zinc carbonate basic is used as pharmaceutical intermediate and in chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Zinc carbonate basic is used as pharmaceutical intermediate and in chemical research.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Stable under recommended storage conditions. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5263-02-5
Formula molecolare C2H6O12Zn5
Molecular Weight (g/mol) 548.96
Numero MDL MFCD00011519
InChI Key UOURRHZRLGCVDA-UHFFFAOYSA-D
Sinonimo Zinc subcarbonate; Zinc carbonate hydroxide
IUPAC Name pentazinc(2+) hexahydroxide dicarbonate
SMILES [OH-].[OH-].[OH-].[OH-].[OH-].[OH-].[Zn++].[Zn++].[Zn++].[Zn++].[Zn++].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Zinc carbonate basic
Quantità 250 g
Note percentuale saggio Zn >58.0%
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 548.97
Percent Purity 97%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Zinc carbonate, basic
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Di[carbonato(2-)]hexahydroxypentazinc