Learn More
Zinc Chloride, Reagecon™
Codice prodotto. 11513032 Sfoglia Tutto Reagecon Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
Dimensione della confezione:
1L
Codice prodotto. 11513032
Marca: Reagecon ZNCL20101
Specifications
Quantità 1 L
compliance-icons
Product Identifier
  • ZINC CHLORIDE 0.1M (0.1N)
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Precautionary Statement
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contiene: zinc chloride