Learn More
Zinc Chloride, Reagent grade, ≥98%, Honeywell™
Codice prodotto. p-7120914 Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
1 kg
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
100g
1kg
500g
5g
Codice prodotto. 15651820
Marca: Honeywell Research Chemicals 2080865G
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Reagent Grade,≥98%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7646-85-7
Formula molecolare Cl2Zn
Molecular Weight (g/mol) 136.28
Numero MDL MFCD00011295
InChI Key JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo zinc chloride, zinc dichloride, zinc chloride zncl2, zinc butter, zinc chloride fume, zinc ii chloride, zinkchloride, zintrace, zinc chloride, anhydrous, zine dichloride
PubChem CID 5727
ChEBI CHEBI:49976
IUPAC Name cloruro di zinco
SMILES Cl[Zn]Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Zinc Chloride
Punto di fusione 293°C
Colore White
Forma fisica Solid
Quantità 5 g
Formula lineare ZnCl2
Numero UN UN2331
Peso formulazione 136.3g/mol
Percent Purity ≥98%
Grado Reagent
Imballaggio Flacone in polietilene
Pressione del vapore 1mmHg (428°C)
Densità 2.93g/cu.cm